4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA 8325 NOK
APOSOR7236-1G APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01114676
CAS-nummer: 355004-67-0