2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 1375 NOK
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,0600 g/mol
Smeltepunkt: 222…226 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01319041
CAS-nummer: 223433-45-2