4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 270 NOK
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250,1400 g/mol
Smeltepunkt: 88…90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00982004
CAS-nummer: 121554-09-4