5-Pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 270 NOK
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123,91 g/mol
Smeltepunkt: 110…114 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03002366
CAS-nummer: 109299-78-7