3-Quinolineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 270 NOK
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Smeltepunkt: 191…196 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02183527
CAS-nummer: 191162-39-7