2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 1350 NOK
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formel: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Kokepunkt: 78…80 °C
Smeltepunkt: 44…52 °C
Flash punkt: 80 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03839440
CAS-nummer: 95010-17-6