1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 1625 NOK
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00022567
CAS-nummer: 4067-01-0
FN: 2811
ADR: 6.1 III