3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 555 NOK
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797804
CAS-nummer: 96558-78-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III