2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7336-1G OR7336-5G OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA 290 NOK
APOSOR7336-1G APOSOR7336-5G APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,9657 g/mol
Smeltepunkt: 166…170 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01319043
CAS-nummer: 139962-95-1