1-Boc-5-iodoindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 1275 NOK
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindole 97%
1-Boc-5-iodoindole
Formel: C₁₃H₁₄INO₂
MW: 343,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258644
CAS-nummer: 374818-66-3