3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 1550 NOK
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03424595
CAS-nummer: 168619-06-5