2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7384-1G OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA 3225 NOK
APOSOR7384-1G APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03424616
CAS-nummer: 205871-52-9