3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 3950 NOK
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039067
CAS-nummer: 100538-35-0