3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 NOK
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
Smeltepunkt: 122…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027274
CAS-nummer: 13526-66-4