2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 1675 NOK
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039091
CAS-nummer: 210884-99-4