5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
OR7474-25G
APOSOR7474-25GEA 915 NOK
APOSOR7474-25G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,06 g/mol
Smeltepunkt: 217 °C
Tetthet: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094689
CAS-nummer: 338998-93-9