1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 1975 NOK
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formel: C₄H₈N₂O₂
MW: 116,12 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051519
CAS-nummer: 1190-92-7