4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 860 NOK
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Smeltepunkt: 101…102 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039151
CAS-nummer: 157730-74-0