Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA 1125 NOK
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659034
CAS-nummer: 67625-37-0