1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 1225 NOK
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₂
MW: 202,02 g/mol
Smeltepunkt: 76…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038760
CAS-nummer: 852362-22-2