2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 1700 NOK
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
Smeltepunkt: 155…156 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007678
CAS-nummer: 80866-96-2