2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 2450 NOK
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Smeltepunkt: 131…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037922
CAS-nummer: 849035-63-8