4-Aminoindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 985 NOK
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01076559
CAS-nummer: 5192-23-4