6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
OR7864-100G OR7864-25G OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA 2350 NOK
APOSOR7864-100G APOSOR7864-25G APOSOR7864-500G
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Smeltepunkt: 74…79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068230
CAS-nummer: 42753-71-9