(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-5-((S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one
OR7870T-25G OR7870T-5G
APOSOR7870T-25GEA 5925 NOK
APOSOR7870T-25G APOSOR7870T-5G
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Formel: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010552
CAS-nummer: 15042-01-0