4-Thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 1075 NOK
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Smeltepunkt: 196…199 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00623589
CAS-nummer: 3973-08-8