4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 3400 NOK
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃S
MW: 238,27 g/mol
Smeltepunkt: 87…90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03426087
CAS-nummer: 849925-06-0