1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 1975 NOK
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formel: C₁₄H₁₄N₂OS
MW: 258,34 g/mol
Smeltepunkt: 191…197 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060457
CAS-nummer: 65069-53-6
FN: 3335
ADR: 9,III