(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 1975 NOK
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂S
MW: 190,7 g/mol
Smeltepunkt: 178…179 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039174
CAS-nummer: 35588-53-5