1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 1350 NOK
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00559708
CAS-nummer: 36912-83-1