(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloropurine riboside
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 340 NOK
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
MW: 286,67 g/mol
Smeltepunkt: 158…162 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005738
CAS-nummer: 5399-87-1