5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 895 NOK
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Technical Grade
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 194…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047165
CAS-nummer: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6