4-Biphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 1075 NOK
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Smeltepunkt: 232…247 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00093311
CAS-nummer: 5122-94-1