2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 2375 NOK
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Smeltepunkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02180675
CAS-nummer: 306935-93-3