Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 9400 NOK
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₃S
Smeltepunkt: 75…77 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173933
CAS-nummer: 110545-67-0