1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-ACPC-OH, Fmoc-1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
OR8098-1G OR8098-250MG
APOSOR8098-1GEA 805 NOK
APOSOR8098-1G APOSOR8098-250MG
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₉H₁₇NO₄
MW: 323,348 g/mol
Smeltepunkt: 225…226 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00190873
CAS-nummer: 126705-22-4