N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 610 NOK
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₄
MW: 211,02 g/mol
Smeltepunkt: 93…98 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01318939
CAS-nummer: 135884-31-0