4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 985 NOK
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218,33 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06203324
CAS-nummer: 16116-80-6