2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 3675 NOK
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formel: C₄H₄ClNOS
MW: 149,6 g/mol
Kokepunkt: 46 °C/10mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09265529
CAS-nummer: 5198-85-6