(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanol
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 805 NOK
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₄NOClS
MW: 149,6000 g/mol
Kokepunkt: 96 °C/0,2mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03001277
CAS-nummer: 145015-15-2