(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 3950 NOK
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₉BO₃
MW: 198,07 g/mol
Kokepunkt: 50 °C/0,3mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09702441
CAS-nummer: 219489-07-3