1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 305 NOK
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₃H₅BN₂O₂
MW: 111,9000 g/mol
Smeltepunkt: 146…151 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368251
CAS-nummer: 763120-58-7