5-Amino-2,4-dichlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 8325 NOK
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,012 g/mol
Smeltepunkt: 133…137 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00186187
CAS-nummer: 39489-79-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III