1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 630 NOK
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
MW: 343,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375175
CAS-nummer: 374930-88-8