8-Chloroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 1275 NOK
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chloroisoquinoline 95%
8-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,6000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07644622
CAS-nummer: 34784-07-1