3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 270 NOK
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3700 g/mol
Smeltepunkt: 223…228 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258739
CAS-nummer: 182344-13-4