(Phenylthio)propanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 3875 NOK
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formel: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Smeltepunkt: 40…43 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014992
CAS-nummer: 5042-53-5