2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 1175 NOK
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,230 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03563756
CAS-nummer: 21627-58-7