5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 540 NOK
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,22 g/mol
Smeltepunkt: 65…69 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02094163
CAS-nummer: 2436-17-1