5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8769-5G
APOSOR8769-5GEA 0 NOK
APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Smeltepunkt: 143…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006108
CAS-nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7